Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF8 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006110.1
ID de gen (Entrez) 2253
Nombre FGF8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975879
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5301-5UG
5 μg
112.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15955879
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5301-25UG
25 μg
263.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935879
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5301-100UG
100 μg
655.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15965879
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5301-500UG
500 μg
2600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15945879
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5301-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_006110.1
FGF8 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
At minimum, our recombinant Human FGF8 induces 3T3 cell proliferation at concentrations of less than 150 ng/ml (activity must be at least 6.7 x 10^3 units/mg).
Human
Untagged
5 mM sodium phosphate, 50mM soldium chloride, pH 7.5
2253
Research Use Only
FGF8
Recombinant Protein
E. coli
MQVTVQSSPN . FTQHVREQS L. VTDQLSRR LI. RTYQLYS RTS. GKHVQV LANK. RINAM AEDGD. PFAK LIVETD. TFG SRVRVRGAET GLYICMN. KK GKLIAKSN. G KGKDCVFTE.  IVLENNYTAL . QNAKYEGWY M. AFTRKGRP RK. GSKTRQH QRE. VHFMKR LPRG. HHTTE QSLRFEFLNY PPFTR. SLRG SQRTWA. PEP R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.