missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF7 / FGF-7 / KGF Protein
A DNA sequence encoding the Human FGF7 / FGF-7 / KGF, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002000.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2252 |
Nombre | FGF7 / FGF-7 / KGF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943678
|
enQuireBio™
QP10379-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923678
|
enQuireBio™
QP10379-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913678
|
enQuireBio™
QP10379-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933678
|
enQuireBio™
QP10379-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002000.1 | |
FGF7 / FGF-7 / KGF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
2252 | |
Research Use Only | |
FGF7 | |
The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, 0.5 M NaCl, pH 8.0, lyophilized |