Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF6 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre FGF6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15988648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11872-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15978648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11872-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15968648
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11872-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
FGF6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
FGF-6 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 10mM sodium phosphate and 50mM sodium chloride pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGTRANNTLL DSRGWGTLLS RSRAGLAGEI AGVNWESGYL VGIKRQRRLY CNVGIGFHLQ VLPDGRISGT HEENPYSLLE ISTVERGVVS LFGVRSALFV AMNSKGRLYA TPSFQEECKF RETLLPNNYN AYESDLYQGT YIALSKYGRV KRGSKVSPIM TVTHFLPRI
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.