Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF22 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5374-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966009
  • 7115.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_065688.1
FGF22 Protein
Research Use Only
FGF22
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
27006
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MTPSASRGPR . SYPHLEGDV R. WRRLFSST HF. FLRVDPG GRV. QGTRWR HGQD. SILEI RSVHV. GVVV IKAVSS. GFY VAMNRRG. RL YGSRLYTVDC RFRERIEE. N GHNTYASQR.  WRRRGQPMFL . ALDRRGGPR P. GGRTRRYH LS. AHFLPVL VS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.