missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein

A DNA sequence encoding the Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_061986.1
ID de gen (Entrez) 26291
Nombre FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15963688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10384-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15953688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10384-EC-25UG
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10384-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15943688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10384-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_061986.1
FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
HPIPDSSPLL QFGGQVRQRY LYTDDAQQTE AHLEIREDGT VGGAADQSPE SLLQLKALKP GVIQILGVKT SRFLCQRPDG ALYGSLHFDP EACSFRELLL EDGYNVYQSE AHGLPLHLPG NKSPHRDPAP RGPARFLPLP GLPPALPEPP GILAPQPPDV GSSDPLSMVG PSQGRSPSYA S
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
26291
Research Use Only
FGF21
The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 103 IU/mg in the presence of 5 ug/ml of rMuKlotho-beta and 10 ug/ml of heparin.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications