missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF20 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5325.00€
Especificaciones
Nombre | FGF20 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse NR6R-3T3 cells, is less than 2.5ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924388
|
enQuireBio™
QP10603-3UG |
3 μg |
137.00€
3 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904388
|
enQuireBio™
QP10603-15UG |
15 μg |
212.00€
15 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914388
|
enQuireBio™
QP10603-1MG |
1 mg |
5325.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FGF20 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHAPL AEVGGFLGGL EGLGQQVGSH FLLPPAGERP PLLGERRSAA ERSARGGPGA AQLAHLHGIL RRRQLYCRTG FHLQILPDGS VQGTRQDHSL FGILEFISVA VGLVSIRGVD SGLYLGMNDK GELYGSEKLT SECIFREQFE ENWYNTYSSN IYKHGDTGRR YFVALNKDGT PRDGARSKRH QKFTHFLPRP VDPERVPELY KDLLMYT | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse NR6R-3T3 cells, is less than 2.5ng/ml. | |
Human | |
His | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in MOPS, (NH4)2SO4, DTT and EDTA. |