missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004456.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2255 |
Nombre | FGF10 / KGF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945899
|
enQuireBio™
QP5311-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925899
|
enQuireBio™
QP5311-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905899
|
enQuireBio™
QP5311-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935899
|
enQuireBio™
QP5311-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915899
|
enQuireBio™
QP5311-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_004456.1 | |
FGF10 / KGF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
4MBr-5 cell proliferation is significantly induced by less than 200 ng/ml of human FGF10 or activity measured must be greater than 5.0 x 10^3 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
2255 | |
Research Use Only | |
FGF10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLGQDMVSPE . ATNSSSSSF S. SPSSAGRH VR. SYNHLQG DVR. WRKLFS FTKY. FLKIE KNGKV. SGTK KENCPY. SIL EITSVEIGVV AVKAINS. NY YLAMNKKG. K LYGSKEFNN. DCKLKERIEE . NGYNTYASF N. WQHNGRQM YV. ALNGKGA PRR. GQKTRR KNTS. AHFLP MVVHS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |