Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ferritin Protein
A cDNA sequence encoding the Ferritin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre Ferritin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11867-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11867-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15938638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11867-EC-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Ferritin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 96.0%.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein solution is in 0.05M TRIS buffer pH 7.5 containing 1.0M NaCl and 0.09% NaN3.