Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FDXR, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FDXR, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6033-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909509
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001244941.2
FDXR, mitochondrial Protein
Research Use Only
FDXR
Recombinant Protein
E. coli
STQEKTPQIC VVGSGPAGFY TAQHLLKQHP QAHVDIYEKQ PVPFGLVRFG VAPDHPEVKS YGAEDHRALE IPGEELPGVC SARAFVGWYN GLPENQELEP DLSCDTAVIL GQGNVALDVA RILLTPPEHL ERTDITKAAL GVLRQSRVKT VWLVGRRGPL QVAFTIKELR EMIQLPGARP ILDPVDFLGL QDKIKEVPRP RKRLTELLLR TATEKPGPAE AARQASASRA WGLRFFRSPQ QVLPSPDGRR AAGVRLAVTR LEGVDEATRA VPTGDMEDLP CGLVLSSIGY KSRPVDPSVP FDSKLGVIPN VEGRVMDVPG LYCSGWVKRG PTGVIATTMT DSFLTGQMLL QDLKAGLLPS GPRPGYAAIQ ALLSSRGVRP VSFSDWEKLD AEEVARGQGT GKPREKLVDP QEMLRLLGH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2232
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 6
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol