Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCGR3B Protein
A cDNA sequence encoding the FCGR3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 6130.00€
Especificaciones
Nombre FCGR3B Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Insect
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928618 Ver documentos enQuireBio™
QP11861-2UG
2 μg 107.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
06-07-2020
Añadir a la cesta
15908618 Ver documentos enQuireBio™
QP11861-10UG
10 μg 161.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
06-07-2020
Añadir a la cesta
15918618 Ver documentos enQuireBio™
QP11861-1MG
1 mg 6130.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
06-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
FCGR3B Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
FCGR3B
Recombinant Protein
Insect
EDLPKAVVFL EPQWYSVLEK DSVTLKCQGA YSPEDNSTQW FHNENLISSQ ASSYFIDAAT VNDSGEYRCQ TNLSTLSDPV QLEVHIGWLL LQAPRWVFKE EDPIHLRCHS WKNTALHKVT YLQNGKDRKY FHHNSDFHIP KATLKDSGSY FCRGLVGSKN VSSETVNITI TQGLAVSTIS VEHHHHHH
2215