Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FcERI / FCER1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FcERI / FCER1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6026-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909449
  • 1210.00€ / 500 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001992.1
FcERI / FCER1A Protein
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2205
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FCER1A
Recombinant Protein
E. coli
VPQKPKVSLN PPWNRIFKGE NVTLTCNGNN FFEVSSTKWF HNGSLSEETN SSLNIVNAKF EDSGEYKCQH QQVNESEPVY LEVFSDWLLL QASAEVVMEG QPLFLRCHGW RNWDVYKVIY YKDGEALKYW YENHNISITN ATVEDSGTYY CTGKVWQLDY ESEPLNITVI KAPREKYWLQ
Videos