Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCER1G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FCER1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6027-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929459
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004097.1
FCER1G Protein
500 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
2207
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FCER1G
Recombinant Protein
E. coli
LGEPQLCYIL DAILFLYGIV LTLLYCRLKI QVRKAAITSY EKSDGVYTGL STRNQETYET LKHEKPPQ