Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCER1G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FCER1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6028-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929469
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004097.1
FCER1G Protein
Research Use Only
FCER1G
Recombinant Protein
Yeast
RLKIQVRKAA ITSYEKSDGV YTGLSTRNQE TYETLKHEKP PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2207
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol