missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FCER1G Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FCER1G, was expressed in the hosts and tags indicated.

202.00€ - 2155.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004097.1
ID de gen (Entrez) 2207
Nombre FCER1G Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15919469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6028-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6028-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15909469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6028-YE-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15939469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6028-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15949469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6028-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15929469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6028-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_004097.1
FCER1G Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2207
Research Use Only
FCER1G
Recombinant Protein
Yeast
RLKIQVRKAA ITSYEKSDGV YTGLSTRNQE TYETLKHEKP PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications