missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7695-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16050251

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001004310.2
Fc receptor-like protein 1
Research Use Only
FCRL6
Recombinant Protein
Yeast
LYLQAWPNPV FEGDALTLRC QGWKNTPLSQ VKFYRDGKFL HFSKENQTLS MGAATVQSRG QYSCSGQVMY IPQTFTQTSE TAMVQVQELF PPPVLSAIPS PEPREGSLVT LRCQTKLHPL RSALRLLFSF HKDGHTLQDR GPHPELCIPG AKEGDSGLYW CEVAPEGGQV QKQSPQLEVR VQAPVSRPVL TLHHGPADPA VGDMVQLLCE AQRGSPPILY SFYLDEKIVG NHSAPCGGTT SLLFPVKSEQ DAGNYSCEAE NSVSRERSEP KKLSLKGSQV LFTPASNW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
343413
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales