Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FBXO6 Protein
A cDNA sequence encoding the FBXO6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre FBXO6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15948598
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11856-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15938598
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP11856-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928598
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP11856-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Description
Description
Specifications
Specifications
FBXO6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The FBXO6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDAPHSK AALDSINELP ENILLELFTH VPARQLLLNC RLVCSLWRDL IDLMTLWKRK CLREGFITKD WDQPVADWKI FYFLRSLHRN LLRNPCAEED MFAWQIDFNG GDRWKVESLP GAHGTDFPDP KVKKYFVTSY EMCLKSQLVD LVAEGYWEEL LDTFRPDIVV KDWFAARADC GCTYQLKVQL ASADYFVLAS FEPPPVTIQQ WNNATWTEVS YTFSDYPRGV RYILFQHGGR DTQYWAGWYG PRVTNSSIVV SPKMTRNQAS SEAQPGQKHG QEEAAQSPYR AVVQIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications