missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fatty acid desaturase 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fatty acid desaturase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6016-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919389

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001268430.1
Fatty acid desaturase 2 Protein
Research Use Only
FADS2
Recombinant Protein
E. coli
MGKGGNQGEG AAEREVSVPT FSWEEIQKHN LRTDRWLVID RKVYNITKWS IQHPGGQRVI GHYAGEDATD AFRAFHPDLE FVGKFLKPLL IGELAPEEPS QDHGKNSKIT EDFRALRKTA EDMNLFKTNH V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9415
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales