Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM84A Protein
A cDNA sequence encoding the FAM84A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre FAM84A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11849-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11849-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15918578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11849-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
FAM84A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The FAM84A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGNQLDR ITHLNYSELP TGDPSGIEKD ELRVGVAYFF SDDEEDLDER GQPDKFGVKA PPGCTPCPES PSRHHHHLLH QLVLNETQFS AFRGQECIFS KVSGGPQGAD LSVYAVTALP ALCEPGDLLE LLWLQPAPEP PAPAPHWAVY VGGGQIIHLH QGEIRQDSLY EAGAANVGRV VNSWYRYRPL VAELVVQNAC GHLGLKSEEI CWTNSESFAA WCRFGKREFK AGGEVPAGTQ PPQQQYYLKV HLGENKVHTA RFHSLEDLIR EKRRIDASGR LRVLQELADL VDDKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.