Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3A Protein
A cDNA sequence encoding the FAM3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | FAM3A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988558
|
enQuireBio™
QP11844-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968558
|
enQuireBio™
QP11844-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978558
|
enQuireBio™
QP11844-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FAM3A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FAM3A filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASFPRIQQLFTS PESSVTAAPR ARKYKCGLPQ PCPEEHLAFR VVSGAANVIG PKICLEDKML MSSVKDNVGR GLNIALVNGV SGELIEARAF DMWAGDVNDL LKFIRPLHEG TLVFVASYDD PATKMNEETR KLFSELGSRN AKELAFRDSW VFVGAKGVQN KSPFEQHVKN SKHSNKYEGW PEALEMEGCI PRRSTAS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |