Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP6 / I-BABP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP6 / I-BABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6015-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929379
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001035532.1
FABP6 / I-BABP Protein
1 mg
Not determined.
Full Length of BC022489
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
2172
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FABP6
Recombinant Protein
E. coli
MAFTGKFEME SEKNYDEFMK LLGISSDVIE KAHNFKIVTE VQQDGQDFTW SQHYYGGHTM TNKFTVGKES NIQTMGGKTF KATVQMEGGK LVVNFPNYHQ TSEIVGDKLV EVSTIGGVTY ERVSKRLA