Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP4 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2167 |
---|---|
Nombre | FABP4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | FABP4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998528
|
enQuireBio™
QP11836-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978528
|
enQuireBio™
QP11836-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968528
|
enQuireBio™
QP11836-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988528
|
enQuireBio™
QP11836-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2167 | |
Research Use Only | |
FABP4 | |
Human | |
Untagged | |
FABP4 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 6.5. |
FABP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
CDAFVGTWKL VSSENFDDYM KEVGVGFATR KVAGMAKPNM IISVNGDVIT IKSESTFKNT EISFILGQEF DEVTADDRKV KSTITLDGGV LVHVQKWDGK STTIKRKRED DKLVVECVMK GVTSTRVYER A | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |