Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP3 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre FABP3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15948528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11835-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15938528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11835-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928528
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11835-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
FABP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
50mM phosphate borate buffer pH 8.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVDAFLGTWK LVDSKNFDDY MKSLGVGFAT RQVASMTKPT TIIEKNGDIL TLKTHSTFKN TEISFKLGVE FDETTADDRK VKSIVTLDGG KLVHLQKWDG QETTLVRELI DGKLILTLTH GTAVCTRTYE KEA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.