Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAAH2 Protein
A cDNA sequence encoding the FAAH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 158584 |
---|---|
Nombre | FAAH2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | FAAH2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938508
|
enQuireBio™
QP11828-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928508
|
enQuireBio™
QP11828-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918508
|
enQuireBio™
QP11828-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
158584 | |
Research Use Only | |
FAAH2 | |
Human | |
His | |
The FAAH2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
FAAH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGGPKFAS KTPRPVTEPL LLLSGMQLAK LIRQRKVKCI DVVQAYINRI KDVNPMINGI VKYRFEEAMK EAHAVDQKLA EKQEDEATLE NKWPFLGVPL TVKEAFQLQG MPNSSGLMNR RDAIAKTDAT VVALLKGAGA IPLGITNCSE LCMWYESSNK IYGRSNNPYD LQHIVGGSSG GEGCTLAAAC SVIGVGSDIG GSIRMPAFFN GIFGHKPSPG VVPNKGQFPL AVGAQELFLC TGPMCRYAED LAPMLKVMAG PGIKRLKLDT KVHLKDLKFY WMEHDGGSFL MSKVDQDLIM TQKKVVVHLE TILGASVQHV KLKKMKYSFQ LWIAMMSAKG HDGKEPVKFV DLLGDHGKHV SPLWELIKWC LGLSVYTIPS IGLALLEEKL RYSNEKYQKF KAVEESLRKE LVDMLGDDGV FLYPSHPTVA PKHHVPLTRP FNFAYTGVFS ALGLPVTQCP LGLNAKGLPL GIQVVAGPFN DHLTLAVAQY LEKTFGGWVC PGKF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |