Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F9 Protein
A cDNA sequence encoding the F9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
1365.00€ - 9840.00€
Especificaciones
Nombre F9 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The activity per mg was tested and found to be 306.5 PEU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10595-1000IU
1000 IU
9840.00€
1000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10595-100IU
100 IU
1365.00€
100 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15954358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10595-500IU
500 IU
5450.00€
500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
F9 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human
The Factor-IX was lyophilized from a sterile solution containing 20mM Tris-HCl pH 7.4, 0.1M NaCl and 1mM Benzamidine.
Research Use Only
The activity per mg was tested and found to be 306.5 PEU/mg.
Human
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.