Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / WD repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/WD repeat-containing protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6025-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071322.1
F-box / WD repeat-containing protein 1
Research Use Only
FBXW4
Recombinant Protein
E. coli
MAAAAGEEEE EEEAARESAA RPAAGPALWR LPEELLLLIC SYLDMRALGR LAQVCRWLRR FTSCDLLWRR IARASLNSGF TRLGTDLMTS VPVKERVKVS QNWRLGRCRE GILLKWRCSQ MPWMQLEDDS LYISQANFIL AYQFRPDGAS LNRRPLGVFA GHDEDVCHFV LANSHIVSAG GDGKIGIHKI HSTFTVKYSA HEQEVNCVDC KGGIIVSGSR DRTAKVWPLA SGRLGQCLHT IQTEDRVWSI AISPLLSSFV TGTACCGHFS PLRIWDLNSG QLMTHLGSDF PPGAGVLDVM YESPFTLLSC GYDTYVRYWD LRTSVRKCVM EWEEPHDSTL YCLQTDGNHL LATGSSYYGV VRLWDRRQRA CLHAFPLTST PLSSPVYCLR LTTKHLYAAL SYNLHVLDFQ NP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6468
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol