Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box only protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box only protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036307.2
ID de gen (Entrez) 26273
Nombre F-box only protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16029031
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9935-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16049031
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9935-YE-1MG
1 mg
2765.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16039031
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9935-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059031
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9935-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069031
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9935-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16079031
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9935-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_036307.2
F-box only protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
26273
Research Use Only
FBXO3
Recombinant Protein
Yeast
MAAMETETAP LTLESLPTDP LLLILSFLDY RDLINCCYVS RRLSQLSSHD PLWRRHCKKY WLISEEEKTQ KNQCWKSLFI DTYSDVGRYI DHYAAIKKAW DDLKKYLEPR CPRMVLSLKE GAREEDLDAV EAQIGCKLPD DYRCSYRIHN GQKLVVPGLL GSMALSNHYR SEDLLDVDTA AGGFQQRQGL KYCLPLTFCI HTGLSQYIAV EAAEGRNKNE VFYQCPDQMA RNPAAIDMFI IGATFTDWFT SYVKNVVSGG FPIIRDQIFR YVHDPECVAT TGDITVSVST SFLPELSSVH PPHYFFTYRI RIEMSKDALP EKACQLDSRY WRITNAKGDV EEVQGPGVVG EFPIISPGRV YEYTSCTTFS TTSGYMEGYY TFHFLYFKDK IFNVAIPRFH MACPTFRVSI ARLEMGPDEY EEMEEEEEEE EEEDEDDDSA DMDESDEDDE EERRRRVFDV PIRRRRCSRL F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.