Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box only protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box only protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036300.2
ID de gen (Entrez) 26232
Nombre F-box only protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15986339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5600-EC-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15926349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5600-EC-50UG
50 μg
339.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15976339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5600-EC-100UG
100 μg
545.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15906349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5600-EC-200UG
200 μg
870.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15916349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5600-EC-500UG
500 μg
1500.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15996339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5600-EC-1MG
1 mg
2450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_036300.2
F-box only protein 1
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
26232
Research Use Only
FBXO2
Recombinant Protein
E. coli
MDGDGDPESV GQPEEASPEE QPEEASAEEE RPEDQQEEEA AAAAAYLDEL PEPLLLRVLA ALPAAELVQA CRLVCLRWKE LVDGAPLWLL KCQQEGLVPE GGVEEERDHW QQFYFLSKRR RNLLRNPCGE EDLEGWCDVE HGGDGWRVEE LPGDSGVEFT HDESVKKYFA SSFEWCRKAQ VIDLQAEGYW EELLDTTQPA IVVKDWYSGR SDAGCLYELT VKLLSEHENV LAEFSSGQVA VPQDSDGGGW MEISHTFTDY GPGVRFVRFE HGGQDSVYWK GWFGARVTNS SVWVEP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.