Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / LRR-repeat protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/LRR-repeat protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001165184.1
ID de gen (Entrez) 25827
Nombre F-box / LRR-repeat protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16023571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8251-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16043571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8251-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16033571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8251-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8251-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8251-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8251-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001165184.1
F-box / LRR-repeat protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
25827
Research Use Only
FBXL2
Recombinant Protein
E. coli
MVFSNNDEGL INKKLPKELL LRIFSFLDIV TLCRCAQISK AWNILALDGS NWQRIDLFNF QTDVEGRVVE NISKRCGGFL RKLSLRGCIG VGDSSLKTFA QNCRNIEHLN LNGCTKITDS TCYSLSRFCS KLKHLDLTSC VSITNSSLKG ISEGCRNLEY LNLSWCDQIT KDGIEALVRG CRGLKALLLR GCTQLEDEAL KHIQNYCHEL VSLNLQSCSR ITDEGVVQIC RGCHRLQALC LSGCSNLTDA SLTALGLNCP RLQILEAARC SHLTDAGFTL LARNCHELEK MDLEECILIT DSTLIQLSIH CPKLQALSLS HCELITDDGI LHLSNSTCGH ERLRVLELDN CLLITDVALE HLENCRGLER LELYDCQQVT RAGIKRMRAQ LPHVKVHAYF APVTPPTAVA GSGQRLCRCC VIL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.