Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Eyes absent homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Eyes absent homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6005-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929299
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005235.3
Eyes absent homolog 2 Protein
Research Use Only
EYA2
Recombinant Protein
E. coli
MVELVISPSL TVNSDCLDKL KFNRADAAVW TLSDRQGITK SAPLRVSQLF SRSCPRVLPR QPSTAMAAYG QTQYSAGIQQ ATPYTAYPPP AQAYGIPSFS TSPTGQSPYT YQMHGTTGFY QGGNGLGNAA GFGSVHQDYP SYPGFPQSQY PQYYGSSYNP PYVPASSICP SPLSTSTYVL QEASHNVPNQ SSESLAGEYN THNGPSTPAK EGDTDRPHRA SDGKLRGRSK RSSDPSPAGD NEIERVFVWD LDETIIIFHS LLTGTFASRY GKDTTTSVRI GLMMEEMIFN LADTHLFFND LEDCDQIHVD DVSSDDNGQD LSTYNFSADG FHSSAPGANL CLGSGVHGGV DWMRKLAFRY RRVKEMYNTY KNNVGGLIGT PKRETWLQLR AELEALTDLW LTHSLKALNL INSRPNCVNV LVTTTQLIPA LAKVLLYGLG SVFPIENIYS ATKTGKESCF ERIMQRFGRK AVYVVIGDGV EEEQGAKKHN MPFWRISCHA DLEALRHALE LEYL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2139
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol