Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Exportin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Exportin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001243064.1
ID de gen (Entrez) 1434
Nombre Exportin-2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16029121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9974-IV-100UG
100 μg
1705.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16049121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9974-IV-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16039121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9974-IV-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001243064.1
Exportin-2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1434
Research Use Only
CSE1L
Recombinant Protein
E. coli
MELSDANLQT LTEYLKKTLD PDPAIRRPAE KFLESVEGNQ NYPLLLLTLL EKSQDNVIKV CASVTFKNYI KRNWRIVEDE PNKICEADRV AIKANIVHLM LSSPEQIQKQ LSDAISIIGR EDFPQKWPDL LTEMVNRFQS GDFHVINGVL RTAHSLFKRY RHEFKSNELW TEIKLVLDAF ALPLTNLFKA TIELCSTHAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.