Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Exportin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Exportin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9974-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243064.1
Exportin-2 Protein
Research Use Only
CSE1L
Recombinant Protein
E. coli
MELSDANLQT LTEYLKKTLD PDPAIRRPAE KFLESVEGNQ NYPLLLLTLL EKSQDNVIKV CASVTFKNYI KRNWRIVEDE PNKICEADRV AIKANIVHLM LSSPEQIQKQ LSDAISIIGR EDFPQKWPDL LTEMVNRFQS GDFHVINGVL RTAHSLFKRY RHEFKSNELW TEIKLVLDAF ALPLTNLFKA TIELCSTHAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1434
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol