missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC9 Protein

A cDNA sequence encoding the EXOSC9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 6210.00€

Especificaciones

Nombre EXOSC9 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15918498
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11824-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15998488
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11824-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15908498
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11824-1MG
1 mg
6210.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

EXOSC9 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EXOSC9 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.5, 0.01 mM EDTA and 0.02% SDS.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MKETPLSNCE RRFLLRAIEE KKRLDGRQTY DYRNIRISFG TDYGCCIVEL GKTRVLGQVS CELVSPKLNR ATEGILFFNL ELSQMAAPAF EPGRQSDLLV KLNRLMERCL RNSKCIDTES LCVVAGEKVW QIRVDLHLLN HDGNIIDAAS IAAIVALCHF RRPDVSVQGD EVTLYTPEER DPVPLSIHHM PICVSFAFFQ QGTYLLVDPN EREERVMDGL LVIAMNKHRE ICTIQSSGGI MLLKDQVLRC SKIAGVKVAE ITELILKALE NDQKVRKEGG KFGFAESIAN QRITAFKMEK APIDTSDVEE KAEEIIAEAE PPSEVVSTPV LWTPGTAQIG EGVENSWGDL EDSEKEDDEG GGDQAIILDG IKMDTGVEVS DIGSQDAPII LSDSEEEEMI ILEPDKNPKK IRTQTTSAKQ EKAPSKKPVK RRKKKRAAN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications