Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Excitatory amino acid transporter 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Excitatory amino acid transporter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6690-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004161.4
Excitatory amino acid transporter 3 Protein
Research Use Only
SLC1A1
Recombinant Protein
E. coli
AEDVTLIIAV DWLLDRFRTM VNVLGDAFGT GIVEKLSKKE LEQMDVSSEV NIVNPFALES TILDNEDSDT KKSYVNGGFA VDKSDTISFT QTSQF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6505
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol