missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Eukaryotic initiation factor 4A-II Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Eukaryotic initiation factor 4A-II, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8318-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053981

  • 1926.00€ / 1 miligramo


Fecha estimada de envío
16-09-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_001958.2
Eukaryotic initiation factor 4A-II Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1974
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EIF4A2
Recombinant Protein
E. coli
MSGGSADYNR EHGGPEGMDP DGVIESNWNE IVDNFDDMNL KESLLRGIYA YGFEKPSAIQ QRAIIPCIKG YDVIAQAQSG TGKTATFAIS ILQQLEIEFK ETQALVLAPT RELAQQIQKV ILALGDYMGA TCHACIGGTN VRNEMQKLQA EAPHIVVGTP GRVFDMLNRR YLSPKWIKMF VLDEADEMLS RGFKDQIYEI FQKLNTSIQV VLLSATMPTD VLEVTKKFMR DPIRILVKKE ELTLEGIKQF YINVEREEWK LDTLCDLYET LTITQAVIFL NTRRKVDWLT EKMHARDFTV SALHGDMDQK ERDVIMREFR SGSSRVLITT DLLARGIDVQ QVSLVINYDL PTNRENYIHR IGRGGRFGRK GVAINFVTEE DKRILRDIET FYNTTVEEMP MNVADLI
Videos
Documentos