Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETS1 Protein
A cDNA sequence encoding the ETS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP11814-5ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918468
  • 414.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
2113
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKAAVDLKPT LTIIKTEKVD LELFPSPDME CADVPLLTPS SKEMMSQALK ATFSGFTKEQ QRLGIPKDPR QWTETHVRDW VMWAVNEFSL KGVDFQKFCM NGAALCALGK DCFLELAPDF VGDILWEHLE ILQKEDVKPY QVNGVNPAYP ESRYTSDYFI SYGIEHAQCV PPSEFSEPSF ITESYQTLHP ISSEELLSLK YENDYPSVIL RDPLQTDTLQ NDYFAIKQEV VTPDNMCMGR TSRGKLGGQD SFESIESYDS CDRLTQSWSS QSSFNSLQRV PSYDSFDSED YPAALPNHKP KGTFKDYVRD RADLNKDKPV IPAAALAGYT GSGPIQLWQF LLELLTDKSC QSFISWTGDG WEFKLSDPDE VARRWGKRKN KPKMNYEKLS RGLRYYYDKN IIHKTAGKRY VYRFVCDLQS LLGYTPEELH AMLDVKPDAD E
ETS1 Protein
Research Use Only
ETS1
Human
Untagged
ETS1 protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.