Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETFA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ETFA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6002-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909279
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000117.1
ETFA Protein
Research Use Only
ETFA
Recombinant Protein
E. coli
MFRAAAPGQL RRAASLLRFQ STLVIAEHAN DSLAPITLNT ITAATRLGGE VSCLVAGTKC DKVAQDLCKV AGIAKVLVAQ HDVYKGLLPE ELTPLILATQ KQFNYTHICA GASAFGKNLL PRVAAKLEVA PISDIIAIKS PDTFVRTIYA GNALCTVKCD EKVKVFSVRG TSFDAAATSG GSASSEKASS TSPVEISEWL DQKLTKSDRP ELTGAKVVVS GGRGLKSGEN FKLLYDLADQ LHAAVGASRA AVDAGFVPND MQVGQTGKIV APELYIAVGI SGAIQHLAGM KDSKTIVAIN KDPEAPIFQV ADYGIVADLF KVVPEMTEIL KKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2108
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol