Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Estrogen Receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estrogen Receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5999-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919249
  • 414.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001035365.1
Estrogen Receptor 2 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2100
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ESR2
Recombinant Protein
E. coli
DIKNSPSSLN SPSSYNCSQS ILPLEHGSIY IPSSYVDSHH EYPAMTFYSP AVMNYSIPSN VTNLEGGPGR QTTSPNVLWP TPGHLSPLVV HRQLSHLYAE PQKSPWCEAR SLEHTLPVNR ETLKRKVSGN RCASPVTGPG SKRDAHFCAV CSDYASGYHY GVWSCEGCKA FFKRSIQGHN DYICPATNQC TIDKNRRKSC QACRLRKCYE VGMVKCGSRR ERCGYRLVRR QRSADEQLHC AGKAKRSGGH APRVRELLLD ALSPEQLVLT LLEAEPPHVL ISRPSAPFTE ASMMMSLTKL ADKELVHMIS WAKKIPGFVE LS
Videos