missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Estrogen Receptor 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estrogen Receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

183.00€ - 1926.00€

Especificaciones

Nombre Estrogen Receptor 2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909259 Ver documentos enQuireBio™
QP6000-EC-200UG
200 μg 726.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15919259 Ver documentos enQuireBio™
QP6000-EC-500UG
500 μg 1210.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15929259 Ver documentos enQuireBio™
QP6000-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15979249 Ver documentos enQuireBio™
QP6000-EC-100UG
100 μg 437.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15989249 Ver documentos enQuireBio™
QP6000-EC-10UG
10 μg 183.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15999249 Ver documentos enQuireBio™
QP6000-EC-1MG
1 mg 1926.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Estrogen Receptor 2 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001035365.1
Recombinant Protein
E. coli
DIKNSPSSLN SPSSYNCSQS ILPLEHGSIY IPSSYVDSHH EYPAMTFYSP AVMNYSIPSN VTNLEGGPGR QTTSPNVLWP TPGHLSPLVV HRQLSHLYAE PQKSPWCEAR SLEHTLPVNR ETLKRKVSGN RCASPVTGPG SKRDAHFCAV CSDYASGYHY GVWSCEGCKA FFKRSIQGHN DYICPATNQC TIDKNRRKSC QACRLRKCYE VGMVKCGSRR ERCGYRLVRR QRSADEQLHC AGKAKRSGGH APRVRELLLD ALSPEQLVLT LLEAEPPHVL ISRPSAPFTE ASMMMSLTKL ADKELVHMIS WAKKIPGFVE LSLFDQVRLL ESCWMEVLMM GLMWRSIDHP GKLIFAPDLV LDRDEGKCVE GILEIFDMLL ATTSRFRELK LQHKEYLCVK AMILLNSSMY PLVTATQDAD SSRKLAHLLN AVTDALVWVI AKSGISSQQQ SMRLANLLML LSHVRHASNK GMEHLLNMKC KNVVPVYDLL LEMLNAHVLR GCKSSITGSE CSPAEDSKSK EGSQNPQSQ
2100
ESR2