missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Estrogen Receptor 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estrogen Receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6000-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15929259

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Especificaciones

NP_001035365.1
Estrogen Receptor 2 Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2100
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ESR2
Recombinant Protein
E. coli
DIKNSPSSLN SPSSYNCSQS ILPLEHGSIY IPSSYVDSHH EYPAMTFYSP AVMNYSIPSN VTNLEGGPGR QTTSPNVLWP TPGHLSPLVV HRQLSHLYAE PQKSPWCEAR SLEHTLPVNR ETLKRKVSGN RCASPVTGPG SKRDAHFCAV CSDYASGYHY GVWSCEGCKA FFKRSIQGHN DYICPATNQC TIDKNRRKSC QACRLRKCYE VGMVKCGSRR ERCGYRLVRR QRSADEQLHC AGKAKRSGGH APRVRELLLD ALSPEQLVLT LLEAEPPHVL ISRPSAPFTE ASMMMSLTKL ADKELVHMIS WAKKIPGFVE LSLFDQVRLL ESCWMEVLMM GLMWRSIDHP GKLIFAPDLV LDRDEGKCVE GILEIFDMLL ATTSRFRELK LQHKEYLCVK AMILLNSSMY PLVTATQDAD SSRKLAHLLN AVTDALVWVI AKSGISSQQQ SMRLANLLML LSHVRHASNK GMEHLLNMKC KNVVPVYDLL LEMLNAHVLR GCKSSITGSE CSPAEDSKSK EGSQNPQSQ
Videos
Documentos