missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Estrogen Receptor 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estrogen Receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

439.77€ - 1255.82€

Especificaciones

Número de acceso NP_000116.2
ID de gen (Entrez) 2099
Nombre Estrogen Receptor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15959239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5998-YE-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15999239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5998-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000116.2
Estrogen Receptor 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2099
Research Use Only
ESR1
Recombinant Protein
Yeast
SGMALLHQIQ GNELEPLNRP QLKIPLERPL GEVYLDSSKP AVYNYPEGAA YEFNAAAAAN AQVYGQTGLP YGPGSEAAAF GSNGLGGFPP LNSVSPSPLM LLHPPPQLSP FLQPHGQQVP YYLENEPSGY TVREAGPPAF YRPNSDNRRQ GGRERLASTN DKGSMAMESA KETRYCAVCN DYASGYHYGV WSCEGCKAFF KRSIQGHNDY MCPATNQCTI DKNRRKSCQA CRLRKCYEVG MMKGGIRKDR RGGRMLKHKR QRDDGEGRGE VGSAGDMRAA NLWPSPLMIK RSKKNSLALS LTADQMVSAL LDAEPPILYS EYDPTRPFSE ASMMGLLTNL ADRELVHMIN WAKRVPGFVD LTLHDQVHLL ECAWLEILMI GLVWRSMEHP GKLLFAPNLL LDRNQGKCVE GMVEIFDMLL ATSSRFRMMN LQGEEFVCLK SIILLNSGVY TFLSSTLKSL EEKDHIHRVL DKITDTLIHL MAKAGLTLQQ QHQRLAQLLL ILSHIRHMSN KGMEHLYSMK CKNVVPLYDL LLEMLDAHRL HAPTSRGGAS VEETDQSHLA TAGSTSSHSL QKYYITGEAE GFPATV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications