Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7921-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057329.3
Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein
Research Use Only
HSD17B11
Recombinant Protein
E. coli
ESFVKLFIPK RRKSVTGEIV LITGAGHGIG RLTAYEFAKL KSKLVLWDIN KHGLEETAAK CKGLGAKVHT FVVDCSNRED IYSSAKKVKA EIGDVSILVN NAGVVYTSDL FATQDPQIEK TFEVNVLAHF WTTKAFLPAM TKNNHGHIVT VASAAGHVSV PFLLAYCSSK FAAVGFHKTL TDELAALQIT GVKTTCLCPN FVNTGFIKNP STSLGPTLEP EEVVNRLMHG ILTEQKMIFI PSSIAFLTTL ERILPERFLA VLKQKISVKF DAVIGYKMKA Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51170
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol