Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Human Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
192.00€ - 1235.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000790.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2056 |
Nombre | Erythropoietin / EPO Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15973578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15963578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-15000IU |
1500 IU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-2000IU |
2000 IU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-37500IU |
37500 IU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000790.2 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
0.2um filtered sodium citrate buffer (1 liter of ddH2O containing 5.9 g of sodium citrate, 5.8 g of sodium chloride and 0.06 g of citric acid), lyophilized |
2056 | |
Research Use Only | |
EPO | |
The ED50 determined by a cell proliferation assay using human megakaryoblastic leukemia cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
FC | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |