Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERVK-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERVK-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7708-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ERVK-6 Protein
Research Use Only
ERVK-6
Recombinant Protein
E. coli
LPMPAGAAAA NYTYWAYVPF PPLIRAVTWM DNPTEVYVND SVWVPGPIDD RCPAKPEEEG MMINISIGYH YPPICLGRAP GCLMPAVQNW LVEVPTVSPI CRFTYHMVSG MSLRPRVNYL QDFSYQRSLK FRPKGKPCPK EIPKESKNTE VLVWEECVAN SAVILQNNEF GTIIDWAPRG QFYHNCSGQT QSCPSAQVSP AVDSDLTESL DKHKHKKLQS FYPWEWGEKG ISTPRPKIVS PVSGPEHPEL WRLTVASHHI RIWSGNQTLE TRDRKPFYTI DLNSSLTVPL QSCVKPPYML VVGNIVIKPD SQTITCENCR LLTCIDSTFN WQHRILLVRA REGVWIPVSM DRPWEASPSV HILTEVLKGV LNRSKRFIFT LIAVIMGLIA VTATAAVAGV ALHSSVQSVN FVNDWQKNST RLWNSQSSID QKLANQINDL RQTVIWMGDR LMSLEHRFQL QCDWNTSDFC ITPQIYNESE HHWDMVRRHL QGREDNLTLD ISKLKEQIFE ASKAHLNLVP GTEAIAGVAD GLANLNPVTW VKT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol