Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERP27 Protein
A cDNA sequence encoding the ERP27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 6130.00€
Especificaciones
Nombre ERP27 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908448
Ver documentos
enQuireBio™
QP11808-2UG
2 μg 107.00€
2 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-09-2020
Añadir a la cesta
15988438
Ver documentos
enQuireBio™
QP11808-10UG
10 μg 161.00€
10 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-09-2020
Añadir a la cesta
15998438
Ver documentos
enQuireBio™
QP11808-1MG
1 mg 6130.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
ERP27 Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEVEKSSDGP GAAQEPTWLT DVPAAMEFIA ATEVAVIGFF QDLEIPAVPI LHSMVQKFPG VSFGISTDSE VLTHYNITGN TICLFRLVDN EQLNLEDEDI ESIDATKLSR FIEINSLHMV TEYNPVTVIG LFNSVIQIHL LLIMNKASPE YEENMHRYQK AAKLFQGKIL FILVDSGMKE NGKVISFFKL KESQLPALAI YQTLDDEWDT LPTAEVSVEH VQNFCDGFLS GKLLKENRES EGKTPKVEL