Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epoxide hydrolase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epoxide hydrolase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000111.1
ID de gen (Entrez) 2052
Nombre Epoxide hydrolase 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5985-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15949149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5985-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5985-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5985-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15969149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5985-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15979149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5985-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000111.1
Epoxide hydrolase 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2052
Research Use Only
EPHX1
Recombinant Protein
E. coli
MWLEILLTSV LGFAIYWFIS RDKEETLPLE DGWWGPGTRS AAREDDSIRP FKVETSDEEI HDLHQRIDKF RFTPPLEDSC FHYGFNSNYL KKVISYWRNE FDWKKQVEIL NRYPHFKTKI EGLDIHFIHV KPPQLPAGHT PKPLLMVHGW PGSFYEFYKI IPLLTDPKNH GLSDEHVFEV ICPSIPGYGF SEASSKKGFN SVATARIFYK LMLRLGFQEF YIQGGDWGSL ICTNMAQLVP SHVKGLHLNM ALVLSNFSTL TLLLGQRFGR FLGLTERDVE LLYPVKEKVF YSLMRESGYM HIQCTKPDTV GSALNDSPVG LAAYILEKFS TWTNTEFRYL EDGGLERKFS LDDLLTNVML YWTTGTIISS QRFYKENLGQ GWMTQKHERM KVYVPTGFSA FPFELLHTPE KWVRFKYPKL ISYSYMVRGG HFAAFEEPEL LAQDIRKFLS VLERQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.