Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epiregulin / EREG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epiregulin / EREG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5995-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929219
  • 160.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001423.1
Epiregulin / EREG Protein
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2069
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EREG
Recombinant Protein
E. coli
VAQVSITKCS SDMNGYCLHG QCIYLVDMSQ NYCRCEVGYT GVRCEHFFLT VHQPLSKEYV