missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Epiregulin / EREG Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epiregulin / EREG, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5995-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919219

  • 437.00€ / 100 microgramos


Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

NP_001423.1
Epiregulin / EREG Protein
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2069
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EREG
Recombinant Protein
E. coli
VAQVSITKCS SDMNGYCLHG QCIYLVDMSQ NYCRCEVGYT GVRCEHFFLT VHQPLSKEYV
Videos