Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epiregulin / EREG Protein
A DNA sequence encoding the Human Epiregulin / EREG, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Nombre Epiregulin / EREG Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903728 Ver documentos enQuireBio™
QP10397-EC-100UG
100 μg 1095.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15913728 Ver documentos enQuireBio™
QP10397-EC-250UG
250 μg 1970.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15923728 Ver documentos enQuireBio™
QP10397-EC-25UG
25 μg 267.00€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15933728 Ver documentos enQuireBio™
QP10397-EC-5UG
5 μg 105.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Epiregulin / EREG Protein
Untagged
Human
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
NP_001423.1
Recombinant Protein
E. coli
VAQVSITKCS SDMNGYCLHG QCIYLVDMSQ NYCRCEVGYT GVRCEHFFL
2069
EREG