Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epiplakin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epiplakin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5991-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989189
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112598.3
Epiplakin Protein
Research Use Only
EPPK1
Recombinant Protein
E. coli
MSGHTLPPLP VPGTNSTEQA SVPRAMAATL GAGTPPRPQA RSIAGVYVEA SGQAQSVYAA MEQGLLPAGL GQALLEAQAA TGGLVDLARG QLLPVSKALQ QGLVGLELKE KLLAAERATT GYPDPYGGEK LALFQAIGKE VVDRALGQSW LEVQLATGGL VDPAQGVLVA PEPACHQGLL DRETWHKLSE LEPGTGDLRF LNPNTLERLT YHQLLERCVR APGSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83481
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol