Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epididymal secretory glutathione peroxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001500.1
ID de gen (Entrez) 2880
Nombre Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16010920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6116-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16030920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6116-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16020920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6116-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6116-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16050920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6116-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6116-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001500.1
Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-Trx
Tris-based buffer, 50% glycerol
2880
Research Use Only
GPX5
Recombinant Protein
E. coli
MTTQLRVVHL LPLLLACFVQ TSPKQEKMKM DCHKDEKGTI YDYEAIALNK NEYVSFKQYV GKHILFVNVA TYCGLTAQYP GMSVQGEDLY LVSSFLRKGM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.